Learn More
Cloruro de mercurio (II), certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Código de producto. 11482844 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Punto de ebullición 302°C
Punto de fusión 277°C
Color Blanco
pH 3.3
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo