Learn More
Cloruro de mercurio (II), certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la Farm. Eur., BP, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 302°C |
Punto de fusión | 277°C |
Color | Blanco |
pH | 3.3 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.5g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MERCURY (II) CHLORIDE AR
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.