Learn More
Mercury(Ii) Chloride, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7071982 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO,≥99.5% (calc. to the dried substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7487-94-7
Fórmula molecular Cl2Hg
Peso molecular (g/mol) 271.49
Número MDL MFCD00011041
Clave InChI LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercuric chloride, mercury ii chloride, sublimate, mercury bichloride, mercury dichloride, corrosive sublimate, mercuric bichloride, mercury perchloride, sublimat, hgcl2
PubChem CID 24085
ChEBI CHEBI:31823
Nombre IUPAC dicloromercurio
SMILES [Cl-].[Cl-].[Hg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Chloride
Nombre de nota Reag. ISO
Cantidad 100 g
Fórmula lineal HgCl2
Número UN 1624
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.5g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Presión de vapor 1.3mmHg (236°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: mercury dichloride