Learn More
Yoduro de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493167
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de mercurio(II) se utiliza para la preparación del reactivo de Nessler, que se utiliza para la detección de la presencia de amoníaco. Se trata de un material semiconductor, utilizado en algunos dispositivos de detección y adquisición de imágenes de rayos X y rayos gamma a temperatura ambiente. En medicina veterinaria, se utiliza en las pomadas en blíster en exostosis, ampliación de la bursa, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol, éter, acetona, cloroformo, acetato de etilo, aceite de oliva y aceite de ricino.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 350°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide
Punto de fusión 259°C
Cantidad 500 g
Número UN UN1638
Índice Merck 14,5879
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 6.28
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals >