Learn More
Yoduro de mercurio(II), reactivo ACS, rojo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12307213
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.39
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 354.0°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide
Punto de fusión 259.0°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal HgI2
Fieser 02,50; 03,7
Índice Merck 15,5946
Información de solubilidad (In potassium iodide soln.) Passes test
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.39
Grado Reactivo ACS