Learn More
Yoduro de mercurio(II), reactivo ACS, rojo, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 354.0°C |
Nombre del producto químico o material | Mercury(II) iodide |
Punto de fusión | 259.0°C |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | HgI2 |
Fieser | 02,50; 03,7 |
Índice Merck | 15,5946 |
Información de solubilidad | (In potassium iodide soln.) Passes test |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.39 |
Grado | Reactivo ACS |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mercury(II) iodide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.