Learn More
Yoduro de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 354°C |
Punto de fusión | 259°C |
Color | Rojo |
pH | 8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.39g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Mercury(II) iodide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.