Learn More
Mercury(Ii) Iodide, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15612090 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Iodide
Cantidad 500 g
Fórmula lineal HgI2
Número UN 1638
Información de solubilidad Soluble in Potassium Iodide solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS