Learn More
Mercury(Ii) Iodide Red, purum p.a, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7120558 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Puriss. p.a., ACS Reagent, red,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 254°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide red
Punto de fusión 259°C
Color Red
Forma física Powder
Cantidad 10 g
Número UN UN1638
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)
Olor Odorless
Envase Glass bottle