Learn More
Nitrato de mercurio(II) monohidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10195733
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
This item is not returnable. View return policy
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
This item is not returnable. View return policy
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-34-8
Fórmula molecular H2HgN2O7
Peso molecular (g/mol) 342.62
Número MDL MFCD00149736
Clave InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric nitrate monohydrate, unii-yj09edi5uy, mercury ii nitrate hydrate, yj09edi5uy, mercury 2+ ion hydrate dinitrate, nitric acid, mercury 2+ salt, monohydrate, mercury nitrate monohydrate, 324.60 anhydrous, mercury 2+ dinitrate hydrate, hgn2o6.xh2o x=1-2
PubChem CID 3084029
Nombre IUPAC mercurio(2+);dinitrato;hidrato
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Mercury(II) nitrate monohydrate
Punto de fusión 77.0°C to 79.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino adherente
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Hg(NO3)2·H2O
Fieser 03,197; 10,254; 11,317
Índice Merck 14, 5880
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.6
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.3
Densidad 4.3000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury(II) nitrate monohydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.