Learn More
Mercury(Ii) Oxide Red, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell™ Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Mercury(Ii) Oxide Red |
Punto de fusión | >400°C |
Cantidad | 5 g |
Fórmula lineal | HgO |
Número UN | UN1641 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.59g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.0% |
Grado | Reactivo ACS |
Envase | Frasco de vidrio |
Aspecto | Powder |