Learn More
Mercurio(II) seleniuro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317567
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Mercury(II) selenide is used in semiconductors, infrared detectors, solar cells, transistors and amplifiers. It is also used as filters in some steel plants in order to remove mercury from exhaust gases. Further, it is used as an ohmic contact to wide-gap II-VI semiconductors such as zinc selenide or zinc oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20601-83-6
Fórmula molecular HgSe
Peso molecular (g/mol) 279.56
Número MDL MFCD00049743
Clave InChI YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
Nombre IUPAC selanilidenomercurio
SMILES [Se]=[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) selenide
Punto de fusión (sublimation)
Color Gris
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2025
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.55
Porcentaje de pureza 99.999%
Olor Odorless
Densidad 8.21 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato