Learn More
Yoduro de plata y mercurio(II), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050705
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-03-4
Fórmula molecular Ag2HgI4
Peso molecular (g/mol) 923.94
Número MDL MFCD00046160
Clave InChI YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) silver iodide
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Número UN UN2025
Formula Weight (peso de la fórmula) 923.95
Sensibilidad Light sensitive