Learn More
Sulfato de mercurio(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407807
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 7783-35-9 | HgO4S | 296.65 g/mol
It is used in medicine as a catalyst and in extracting gold and silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medicina como catalizador y en la extracción de oro y plata.
Solubilidad
Es soluble en solución caliente de H2SO4, NaCl. Insoluble en alcohol, acetona, amoníaco
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Sensible a la luz. Sensible a la humedad. Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfate
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal HgSO4
Número UN UN1645
Índice Merck 14,5887
Información de solubilidad It is soluble in hot H2SO4,NaCl solution. insoluble in alcohol,acetone,ammonia
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 6.47