Learn More
Sulfato de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
83.55€ - 156.00€
CAS | 7783-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | HgO4S |
Peso molecular (g/mol) | 296.65 |
Número MDL | MFCD00011047 |
Clave InChI | DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate |
PubChem CID | 24544 |
Nombre IUPAC | mercurio(2+); sulfato |
SMILES | [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Descripción
7783-35-9 | |
296.65 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
24544 | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O |
HgO4S | |
MFCD00011047 | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
mercurio(2+); sulfato |
Especificaciones
7783-35-9 | |
1 | |
HgO4S | |
mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate | |
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
296.65 | |
296.64g/mol |
Blanco | |
Sólido en polvo | |
MFCD00011047 | |
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L | |
mercurio(2+); sulfato | |
24544 | |
Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Mercury(II) sulfate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P350-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar suavemente con agua y jabón abundantes.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
- P330-Enjuagarse la boca.