Learn More
Mercury(II) sulfate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15687280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (precipitation titration)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfate
Cantidad 500 g
Fórmula lineal HgSO4
Número UN UN1645
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (precipitation titration)