Learn More
Sulfuro de mercurio(II), negro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372088
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Mercury(II) sulfide is used in paint, sealing wax and preservatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-48-5
Fórmula molecular HgS
Peso molecular (g/mol) 232.65
Número MDL MFCD00011046
Clave InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
Nombre IUPAC sulfanilidenomercurio
SMILES [S--].[Hg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfide
Punto de fusión 583.5°C (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5888
Información de solubilidad Soluble in water (0.00001g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.65
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Densidad 7.70 g/mL