Learn More
Tiocianato de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15730829
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-85-8
Fórmula molecular C4HgK2N4S4
Peso molecular (g/mol) 511.10
Número MDL MFCD00011039
Clave InChI HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) thiocyanate
Punto de fusión 165.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Hg(SCN)2
Fieser 09,293
Temperatura de inflamación 120°C
Índice Merck 15, 5958
Información de solubilidad Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted hcl
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.75
Porcentaje de pureza ≥99%