Learn More
Tiocianato de mercurio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384277
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 592-85-8 | C4HgK2N4S4 | 511.10 g/mol
Mercury(II) thiocyanate is used as a precursor to potassium tris(thiocyanato)mercurate(II) and cesium tris(thiocyanato)mercurate(II). It is also used in the determination of chloride ions in water by UV-visible spectroscopy. Further, it acts as a catalyst for the addition of thiocyanic acid to alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-85-8
Fórmula molecular C4HgK2N4S4
Peso molecular (g/mol) 511.10
Número MDL MFCD00011039
Clave InChI HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Nombre IUPAC mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) thiocyanate
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Beilstein 3561344
Información de solubilidad Soluble in dilute hydrochloric acid,potassium cyanide and ammonia. Slightly soluble in alcohol and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.75
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White to pale yellow powder
Densidad 3.71