Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ %, <1 % agua
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | MES |
Punto de fusión | >300.0°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Envase | Frasco de vidrio |
Índice Merck | 15, 5972 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua:10 g/100 ml. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- MES