Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hidrato, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 10052190 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-59-1
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
Nombre IUPAC 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material MES hydrate
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión 243.0°C
Color Blanco
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma física Polvo o cristales similares a agujas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 14, 5902
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica