Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato MES, 98 %
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
29.35€ - 314.00€
CAS | 145224-94-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H15NO5S |
Peso molecular (g/mol) | 213.248 |
Número MDL | MFCD00149409 |
Clave InChI | MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate |
PubChem CID | 16218417 |
Nombre IUPAC | ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato |
SMILES | C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11413137
|
Thermo Scientific Chemicals
A16104.14 |
25 g |
29.35€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11423137
|
Thermo Scientific Chemicals
A16104.22 |
100 g |
84.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11433137
|
Thermo Scientific Chemicals
A16104.36 |
500 g |
314.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl monohidrato MES es un tampón biológico que a menudo se conoce como tampón de Good. Es útil para medios de cultivo celular y formulaciones de tampón basadas en proteínas para mantener un entorno estable en la solución. También se utiliza en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, péptidos, proteínas, componentes sanguíneos y factores de crecimiento. Es un agente de resolución útil para proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris. Las soluciones tampón se utilizan como medio para mantener el pH en un valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
145224-94-8 | |
213.248 | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
16218417 | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O |
C6H15NO5S | |
MFCD00149409 | |
4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate | |
ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato |
Especificaciones
MES monohydrate | |
∼308°C (decomposition) | |
C6H15NO5S | |
141319 | |
4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid monohydrate | |
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N | |
ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato | |
16218417 | |
98% |
145224-94-8 | |
98% | |
MFCD00149409 | |
14,5902 | |
Soluble in water. | |
C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O | |
213.248 | |
213.26 (195.24 Anhydrous) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 224-632-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QE3479500.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes