Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica MES, 99 %
Código de producto. 10421284
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 71119-23-8 | C6H12NNaO4S | 217.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71119-23-8
Fórmula molecular C6H12NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 217.215
Número MDL MFCD00065473
Clave InChI IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
Nombre IUPAC sodio;2-morfolina-4-iletansulfonato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Absorbancia 0.03 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 280nm, 0.05 max. (10% in water) 1 cm cell vs water at 260nm
Nombre del producto químico o material MES sodium salt
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua:0,5 g/l
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.22
Porcentaje de pureza ≥98.5% (after ion exchange)
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • MES sodium salt