Learn More
Cole-Parmer™ Estante de malla
Static stainless steel Mesh Shelf for use in Techne hybridizers, able to support up to 4 kg in weight.
174.00€ - 183.00€
Especificaciones
Admite Hasta 4 kg
Material Acero inoxidable
Tipo Accesorio, estante
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12823386
Ver documentos
Cole-Parmer™
39455-26
Hibridizador HB-1D
183.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Añadir a la cesta
11563849
Ver documentos
Cole-Parmer™
39455-22
HB-3D Hybrigene
174.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Can be placed into the tube locators.
  • Allows the unit to be used as a simple non-motion incubator.
  • For use with either HB-1D or HB-3D hybridizers.
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 4 kg
Acero inoxidable
Accesorio, estante