Learn More
meso-Hidrobenzoína, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027297
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
meso- Hydrobenzoin has been used in the preparation of trans-methyl meso- hydrobenzoin phosphite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La meso-hidrobenzoína se ha utilizado en la preparación de fosfito de meso-hidrobenzoína de trans-metilo.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente o cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-43-1
Fórmula molecular C14H14O2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Número MDL MFCD00064253
Clave InChI IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
Nombre IUPAC (1R,2S)-1,2-difeniletano-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Hydrobenzoin
Punto de fusión 134°C to 136°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2050814
Índice Merck 14,4777
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol or chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.27
Porcentaje de pureza 99%