Learn More
2,4-ácido diclorofenilacético éster metílico en metiltertbutiléter 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12956033 Tienda Fisher Chemical Productos
1 mL, 1 ml
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenylacetic acid methyl ester
Envase Ampolla
CAS 19719-28-9
Fórmula molecular C8H6Cl2O2
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Nombre IUPAC 2-(2,4-diclorofenil)ácido acético
Solvent or Matrix Methyl-tert.butylether
Peso molecular (g/mol) 205.034
PubChem CID 88209
Cantidad 1 mL
Título del producto
2,4-ácido diclorofenilacético éster metílico en metiltertbutiléter 100 μg/ml, Fisher Chemical™ >