Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de metal Pt 8280
Con sistema de referencia de plata/cloruro de plata, cabezal de conexión y cable de conexión
Marca: SI Analytics™ 285102281
348.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sistema de referencia: Silamid™
- Material del eje: vidrio
- Electrolito: 3 mol/l de KCI
- Cable de conexión: para cabezal de conexión: p. ej., L 1 A
- Cable fijo: 1 m de longitud, con conector A de conformidad con DIN 19262 o con conector BNC
Especificaciones
Cabezal de enchufe | |
Eje de vidrio | |
De -5 °C a +100 °C | |
12 mm |
KPG™ | |
Pt 8280 | |
120 mm |