Learn More
Grant Instruments™ Conector de bomba para manguera dentada
Se adapta a tubos flexibles. El conector de la bomba para manguera dentada de Grant Instruments™ es para usar con baño de circulación de calentamiento y baños refrigerados Grant
Especificaciones
Intervalo de temperatura | De -40 °C a +120 °C |
---|---|
Tipo | Conector de bomba |
Material | metálica |
Descripción
- Conector de inlet/outlet de la bomba de metal
- El estilo dentado de la manguera se ajusta a los tubos flexibles
- Intervalo de temperatura de -40 a 120 °C
Especificaciones
De -40 °C a +120 °C | |
Conector de bomba | |
metálica |