Learn More
3M™ Gafas de seguridad deportivas Metaliks™
Click to view available options
Tinción de lente:
Azul, Espejo
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Descripción
- Montura metálica sin semiborde y campo de visión óptimo
- Las puntas de las varillas de tacto suave proporcionan comodidad adicional
- Almohadilla nasal blanda para una mayor comodidad
- Clase óptica 1 par una claridad máxima
- Revestimiento antiarañazos y antivaho para mayor durabilidad y mejor visión
- Las puntas de las varillas de tacto suave proporcionan comodidad adicional
- Revestimiento de espejo azul para una mayor durabilidad y una visión mejorada
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Ámbar |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Construcción, silvicultura |
Color de marco | Plata |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | metálica |