Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
Marca: Brady™ 710082
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Thermal Transfer | |
Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico | |
50,1 mm | |
-40 °C | |
3150/Paq. | |
38,1 x 19 mm (An x Al) | |
De -40 °C a +135 °C | |
0,019 mm | |
19,05 x 38,10 mm | |
19.05 mm | |
38,1 mm |
Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark | |
Plata | |
Poliéster metalizado | |
Etiqueta para placas de clasificación e identificación | |
Impresora MiniMark | |
2 | |
Paquete de 3150 | |
Rectángulo | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. | |
22,05 mm | |
0,75 in | |
1,5 in | |
MNK-BPT-6-7563 |