Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
Marca: Brady™ 710084
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
RoHS, 2011/65/UE | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Thermal Transfer | |
Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico | |
1 | |
Paquete de 1240 | |
Rectángulo | |
-40°F to +275°F | |
0.003 in. | |
28,54 mm | |
1 in | |
2 in | |
MNK-BPT-17-7563 |
Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark | |
Plata | |
Poliéster metalizado | |
Etiqueta para placas de clasificación e identificación | |
Impresora MiniMark | |
-40 °C | |
1240/Paq. | |
50,8 x 25,4 mm (An x Al) | |
De -40 °C a +135 °C | |
0,019 mm | |
25,40 x 50,80 mm | |
25.4 mm | |
50,8 mm |