Learn More
Brady™ Etiquetas para placas de clasificación e identificación de poliéster metalizado MiniMark™
Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking MiniMark™ Polyester Name and Rating Plates Labels.
Marca:  Brady™ 710083
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11781785
  • 439.00€ / cada uno
Descripción
  • Identify your Asset and Rating Plates with these metallic looking labels.
Especificaciones
Especificaciones
RoHS, 2011/65/UE
Acrílico, Permanente
Satinado
Thermal Transfer
Identifique sus placas de clasificación y activos con estas etiquetas de aspecto metálico
-40 °C
1000/Paq.
69,85 x 31,75 mm (An x Al)
De -40 °C a +135 °C
0,019 mm
31,75 x 69,85 mm
31.75 mm
69,85 mm
Etiquetas para placas de clasificación e identificación MiniMark
Plata
Poliéster metalizado
Etiqueta para placas de clasificación e identificación
Impresora MiniMark
Paquete de 1000
Rectángulo
-40°F to +275°F
0.003 in.
34,75 mm
1,25 in
2.75 in.
MNK-BPT-7-7563