Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas redondas de aluminio Metalware Range™
Mantenga las pipetas esterilizadas con cajas de esterilización. Las cajas de esterilización de pipetas redondas de aluminio Nickel Electro™ Metalware Range™ pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
68.95€ - 74.60€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Aluminio, Acero inoxidable |
Esterilidad | Estéril |
Cantidad | Unidad |
Tipo | Caja de esterilización |
Descripción
- Perfil redondo de aluminio con tapa
- Se puede utilizar hasta 120 °C
- Pueden soportar calor seco de hasta 180 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
Caja de esterilización |
Aluminio, Acero inoxidable | |
Unidad | |
Autoclave |