Learn More
Nickel Electro™ Cajas de esterilización para pipetas cuadradas de acero inoxidable Metalware Range™
Mantenga las pipetas esterilizadas con caja de esterilización. Las cajas de esterilización de pipetas cuadradas de acero inoxidable Nickel Electro™ Metalware Range™ pueden esterilizarse con vapor a 120 °C y soportar temperaturas de calor seco de hasta 180 °C.
77.35€ - 90.48€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Caja de esterilización |
Para utilizar con (equipo) | Autoclave |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11844573
|
Nickel Electro™
6705/SS |
300 mm |
90.48€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12966986
|
Nickel Electro™
6702/SS |
340 mm |
88.76€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12996986
|
Nickel Electro™
6706/SS |
400 mm |
80.10€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12976986
|
Nickel Electro™
6703/SS |
430 mm |
78.68€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12986986
|
Nickel Electro™
6704/SS |
490 mm |
77.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Perfil cuadrado de acero inoxidable
- Incluye tapa
- La forma cuadrada evita que se desplace por la parte superior de la mesa de trabajo
- Silicona en tapa y base
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
Autoclave |
Acero inoxidable | |
Caja de esterilización |