Learn More
Ácido metacrílico, 99,5 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10144230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 L, Frasco de vidrio, 1 LT
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
500 mL
1 L
4 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 LT
25 ML
250 ML
4 litros
500 ML
CAS: 79-41-4 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-41-4, 150-76-5
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002651
Clave InChI CERQOIWHTDAKMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacrylic acid, 2-methylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl, methylacrylic acid, 2-methylpropenoic acid, 2-methyl-2-propenoic acid, alpha-methacrylic acid, alpha-methylacrylic acid, 2-methylenepropionic acid, acrylic acid, 2-methyl
PubChem CID 4093
ChEBI CHEBI:25219
Nombre IUPAC ácido 2-metilprop-2-enoico
SMILES CC(=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrylic acid
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión 16°C
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 163°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H6O2
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2H
Índice de refracción 1.4295 to 1.4315
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 421
Índice Merck 15, 6013
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: 97g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,esters,ketones
Estabilizante 250ppm (ca.) MEHQ
Viscosidad 1.4 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacrylic acid, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido metacrílico, 99,5 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >