Learn More
Cloruro de metacriloilo, 95 %, contiene 200 ppm MEHQ como estabilizador, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. p-156355 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-46-7
Clave InChI VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilprop-2-enoilo
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacryloyl chloride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -60.0°C
Densidad 1.0760g/mL
Punto de ebullición 95.0°C to 96.0°C
Temperatura de inflamación 2°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H5ClO
Fórmula lineal H2C=C(CH3)COCl
Índice de refracción 1.4447
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,II,394
Gravedad específica 1.076
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in most common inert organic solvents,like ether,acetone and chloroform
Estabilizante 200ppm MEHQ max.
Peso molecular (g/mol) 104.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methacryloyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.