Learn More
Cloruro de metacriloilo, 97 %, estabilizado
Código de producto. p-7058419
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El cloruro de metacriloilo se utiliza en la preparación de materiales poliméricos. Reacciona con la L-histidina y forma monómeros funcionales. También se utiliza para preparar monómeros 2-metacrilamido-caprolactama y monómeros de amida por amidación.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, éteres y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 920-46-7
Fórmula molecular C4H5ClO
Peso molecular (g/mol) 104.533
Número MDL MFCD00000716
Clave InChI VHRYZQNGTZXDNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacryloyl chloride, methacryloylchloride, methacrylyl chloride, 2-methyl-2-propenoyl chloride, methacryl chloride, methacrylic chloride, methacrylic acid chloride, 2-propenoyl chloride, 2-methyl, 2-methylpropenoyl chloride, methylacryloyl chloride
PubChem CID 13528
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilprop-2-enoilo
SMILES CC(=C)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacryloyl chloride
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -60°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 95°C to 96°C
Temperatura de inflamación 2°C (35°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.444
Cantidad 25 g
Número UN UN3488
Beilstein 878175
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ethers and organic solvents. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza 97%