Learn More
Metaliltri-n-butiltin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67883-62-9 | C16H34Sn | 345.158 g/mol
75.07€ - 276.38€
CAS 67883-62-9
Fórmula molecular C16H34Sn
Peso molecular (g/mol) 345.158
Número MDL MFCD03425867
Clave InChI CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
PubChem CID 11013379
Nombre IUPAC tributil(2-metilprop-2-enil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11319016
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20186.03
1 g
75.07€
1 g
11329016
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L20186.06
5 g
276.38€
5 g
Descripción
Descripción
Used as a methallylating reagent. Also used as a sole curative. It is used as a primary and secondary intermediates in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo de metalilación. También se utiliza como único curativo. Se utiliza como intermedio primario y secundario en productos farmacéuticos.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
67883-62-9
345.158
CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
11013379
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
C16H34Sn
MFCD03425867
methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
tributil(2-metilprop-2-enil)estannano
Especificaciones
Methallyltri-n-butyltin
C16H34Sn
MFCD03425867
methallyltri-n-butyltin, tributyl 2-methylallyl stannane, stannane, tributyl 2-methyl-2-propenyl, tributyl 2-methylprop-2-en-1-yl stannane, methallyltributyltin, 2-methylallyltributyltin, 2-methylallyl tributyltin, methallyltri-n-butylstannane, methallyltri-n-butylin, 2-methylallyl-tributylstannane
CYIUFVYZGOCGEV-UHFFFAOYSA-N
tributil(2-metilprop-2-enil)estannano
11013379
98%
67883-62-9
1.4875
UN2788
Fully miscible with water.
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CC(=C)C
345.158
345.16
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H312-H315-H319-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:COMPUESTOS DE ORGANOTINA, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes