Learn More
Solución de ácido metanosulfónico, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15618320 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
CAS 75-75-2
Fórmula molecular CH4O3S
Peso molecular (g/mol) 96.1
Número MDL MFCD00007518
Clave InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
PubChem CID 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nombre IUPAC ácido metanosulfónico
SMILES CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanesulfonic Acid Solution
Nombre de nota For ion chromatography
Color Incolora
Forma física Liquid
Cantidad 10 mL
Fórmula lineal CH3SO3H
Número UN UN3265
Beilstein 1446024
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.11g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) approx. 1M in water
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.039g/mL at 20°C