Learn More
Metanol, 99,8 %, para espectroscopía ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98.0°C |
Absorbancia | 0.01 max. at 280nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.4 max. at 220nm, 0.8 max. at 210nm, 1 max. at 205nm |
Densidad | 0.7910g/mL |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 2.5 L |
Temperatura de inflamación | 12°C |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Índice de refracción | 1.3280 to 1.3300 |