Learn More
Methanol, ACS Spectrophotometric Grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15691460
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
4 x 2 L
Envase:
Frasco de vidrio
Grado espectrofotométrico de la ACS,≥ 99,9 %
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Densidad 0.791g/mL at 25°C
Punto de ebullición 64°C to 65°C
Cantidad 500 mL
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9°C (48.2°F)
Punto de ignición 725°F
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado ACS