Learn More
Methanol, Capillary GC Grade; ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15625460
Click to view available options
Cantidad:
4 L
4 x 4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
4 litros
paquete de 4
Grado GC capilar,≥ 99,9 %
  • Para aplicaciones de espacio de cabeza de GC
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (USP) Requisitos de la ICH y EUR
  • Aplicación de espacio de cabeza GC probada
  • Envasado en gas inerte para una mayor vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 4 x 4 L
Límite de explosión 0.36
Temperatura de inflamación 9°C (48.2°F)
Punto de ignición 725°F
Olor Characteristic
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.329
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 97.68mmHg (20°C), 410mmHg (50°C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado CHROMASOLV™, GC capilar