Learn More
Metanol, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10477322
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 l
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
CH4O, número CAS-67-56-1, alcohol de metilo, alcohol colonial, nafta de madera, alcohol de madera, metilol, alcohol piroxílico, alcohol colombiano, carbinol, 2,5 l, 64,7 °C, CHEBI:17790, incoloro, 32,04 g/mol, OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N, metanol, -98 °C, 4595, 32,042
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Specifications
Punto de fusión -98°C
Color Incolora
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methanol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.