Learn More
Metanol-d4, 100 %(isotópico), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 811-98-3 | CH4O | 36.066 g/mol
90.95€ - 330.65€
CAS 811-98-3
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 36.066
Número MDL MFCD00044637
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Sinónimo methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
PubChem CID 71568
Nombre IUPAC trimeuterio(deuteriooxi)metano
SMILES CO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11364378
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042320.SA
2 ud.
90.95€
paquete de 2
11354378
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
042320.KV
10 ud.
330.65€
paquete de 10
Descripción
Descripción
Methanol-d_4 is the labeled analog of methyl alcohol, a common laboratory solvent used primarily in spectroscopic techniques (UV/VIS, NMR, IR).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
811-98-3
36.066
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
71568
CO
CH4O
MFCD00044637
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
trimeuterio(deuteriooxi)metano
Especificaciones
Methanol-d4
Incolora
0.89 g/mL
Suave
811-98-3
de 64,7 °C
MFCD00044637
methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % d
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
trimeuterio(deuteriooxi)metano
71568
100%
Líquido
Isotopic
11 °C (52 °F)
Ampollas pregraduadas
de -98 °C
CH4O
UN1230
Fully miscible in water.
CO
36.066
36.07
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H300-H310-H330-H370
Líquido y vapor altamente inflamables.
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca daños en los órganos.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 212-378-6
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Ambiente