Learn More
Metanol, grado ambiental, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355317
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
It is suitable for environmental and GC analysis. It is used as an antifreeze, solvent, fuel, and as a denaturant for ethanol. Used for producing bio-diesel, synthesis of formaldehyde and acetic acid, useful to make chemicals, to remove water from automotive and aviation fuels, as a solvent for paints and plastics, and as an ingredient in a wide variety of products. It plays an important role for the measurement of methyl ester content of pectin. It is useful for the preparation of compact direct methanol fuel cells for portable application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión °C to 98°C
Nombre de nota Environmental Grade
Densidad 0.791 g/mL
Punto de ebullición 64.7
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 11°C (52°F)
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.329
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.8+%
Beilstein 1098229
Información de solubilidad Miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Grado Más medioambiental
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .