Learn More
Methanol, HPLC Plus, ≥99.9%; Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15676100
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2 L
10 L
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2 litros
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Densidad 0.791g/mL at 25°C, 0.791g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.36
Punto de ignición 725°C
Envase Poly Bottle
Fórmula lineal CH3OH
Presión de vapor 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C)
Número UN UN1230
Beilstein 1098229
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado HPLC Plus