Learn More
Metanol (libre de peróxido/secuenciación), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10163383
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
Metanol (sin peróxido/secuenciación)
El metanol se utiliza en geles de electroforesis de proteínas de tinción y decoloración, en HPLC y en otras aplicaciones biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-56-1
Fórmula molecular CH4O
Peso molecular (g/mol) 32.04
Número MDL MFCD00004595
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Nombre IUPAC metanol
SMILES CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methanol
Punto de fusión -98°C
Nombre de nota Peroxide-free
Absorbancia 0.025 max. at 254nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Color Incolora
Densidad 0.791g/cm³
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Peroxides: ≤0001%
Índice de refracción 1.326 to 1.330 (at 25°C)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.9 %
Residuos después de la evaporación 3ppm max.
Ácido valorable 0.0003mEq/g max.
Fórmula lineal CH3OH
Base valorable 0.0002mEq/g max.
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55 cP at 20°C
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 6029
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado Secuenciación
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.