Learn More
Metanol, Purga y Trampa, ULTRA RESI-ANALYZED, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Un grupo de disolventes y sales de ultrapureza desarrollados para procedimientos de extracción/concentración de residuos orgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Methanol |
Punto de fusión | -98°C |
Nombre de nota | Purge and Trap |
CAS | 67-56-1 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 64.7°C |
Cantidad | 1 L |
Límite de explosión | 5.5 to 44 vol% |
Temperatura de inflamación | 11°C |
Punto de ignición | 455°C |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- alcohol metílico
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction