Learn More
Metanol, para análisis de trazas metálicas, Primar™, Fisher Chemical
Código de producto. 10677222 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
2,5 l, frasco de vidrio ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -98°C
CAS 67-56-1
Color Incolora
Punto de ebullición 64.7°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Fórmula molecular CH4O
Número MDL MFCD00004595
Presión de vapor 128 hPa at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Sinónimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Clave InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nombre IUPAC metanol
Peso molecular (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.04g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.