Learn More
Metanol, para análisis de grado de gradiente UHPLC, Fisher Chemical
50.65€ - 94.00€
CAS | 67-56-1 |
---|---|
Fórmula molecular | CH4O |
Peso molecular (g/mol) | 32.04 |
Número MDL | MFCD00004595 |
Clave InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
PubChem CID | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
Nombre IUPAC | metanol |
SMILES | CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11357080
|
Fisher Chemical
M/4070/PB15 |
1 L |
50.65€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11313240
|
Fisher Chemical
M/4070/PB17 |
2.5 L |
94.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Eficacia: uniformidad entre lotes que garantiza resultados reproducibles
- Niveles bajos de acidez/alcalinidad que evitan la interacción con las muestras
- Forma de pico: nivel de ruido bajo a 210 nm y 254 nm que mejora la forma de pico
- Velocidad: filtrado a 0,1 μm, lo que permite que el análisis se realice más rápido a presiones más altas con un riesgo menor de bloqueos de la bomba
- Sensibilidad: sin interferencias con transmisión UV excepcionalmente alta para una resolución y sensibilidad mejoradas
67-56-1 | |
32.04 | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
887 | |
metanol |
CH4O | |
MFCD00004595 | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CHEBI:17790 | |
CO |
Especificaciones
-98°C | |
Incolora | |
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico | |
CH4O | |
128 hPa at 20°C | |
methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
CO | |
32.04 | |
CHEBI:17790 |
67-56-1 | |
64.7°C | |
Líquido | |
MFCD00004595 | |
0.55cp at 20°C | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
metanol | |
887 | |
32.04g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Methanol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Metanol, para análisis de grado de gradiente UHPLC, Fisher Chemical